Learn More
Zinn-Standard in Grundöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 15618335
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sn1000 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Zinnölstandard
CAS 7440-31-5, 8042-47-5
CAS Min. % 0.5, 99.5
CAS Max. % 0.5, 99.5
Summenformel Sn
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
IUPAC-Name Zinn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
Grundöl&tab;1000 μg/g&tab;ORG-SN8-2Z
Grundöl&tab;5000 μg/g&tab;ORG-SN8-4Z
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 20
Menge 50 g
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch