missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinnstandard, 1000 mg/l in 20 % HCL (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep

Catalog Number p-220526
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
PTFE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
CHEBI:32990
Zinn
[Sn]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
CHEBI:32990
Zinn
[Sn]

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Sn1000 μg/ml

Zertifizierungen

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Chemischer Name oder Material Tin Standard
CAS Min. % 1.0, 20.0, 79.0
CAS Max. % 1.0, 20.0, 79.0
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat.Nr.
1 % HNO3/1 % HF    1000 μg/ml    PLSN2-2X
2 % HNO3/2 % HF    10.000    
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Lösungsmittel oder Matrix 20% HCl
Menge 30 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'