Learn More
Tintometer™ 530550, VARIO IRON TPTZ 10 ML POWDER PACKS IN BAG OF 100
Für den Einsatz in der Wasseranalyse
Marke: Tintometer™ 530550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Iron Vario TPTZ F10
- Als Pulverpackung erhältlich
- Für Wasser-, Abwasser- und Meerwassertests
Spezifikation
Für Wasser-, Abwasser- und Meerwassertests | |
100/Pckg. | |
Iron vario TPTZ F10 Reagenzienpulver |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium disulphite,sodium dithionite,methenamine