Learn More
Lovibond™ Tintometer™ VARIO™ Phosphat-Reagenziensatz, 0 bis 125 mg/l
Entwickelt für die Verwendung in Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.
Marke: Lovibond™ 535220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Zusammensetzung zur Verwendung mit Lovibond Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.
- Bereich: 0 bis 125 mg/l
- Parameter: Phosphonate
- Methode: UV-Oxidation
- Für die Verwendung in unseren Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
- 100er-Karton
Spezifikation
Wasseranalyse | |
100er-Karton | |
UV-Oxidation |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
0 bis 125 mg/l | |
Reagenzsatz für Phosphonate |