Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiotropiumbromid
Artikelnummer. 17241242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17241242 1 g 1 Gramm
17251242 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241242 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139404-48-1
Summenformel C19H22BrNO4S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiotropiumbromid
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Schwer löslich.
Schmelzpunkt 218,0°bis 220,0 °C
Formelmasse 472,41
InChI-Schlüssel DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
IUPAC-Name (1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Molekulargewicht (g/mol) 472.41