Learn More
Tocris Bioscience™ Tiotropiumbromid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18748218
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18748218 50 mg 50 Milligramm
18716009 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18748218 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5902/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent muscarinic receptor antagonist
Tiotropium bromide is a potent muscarinic receptor antagonist. Inhibits electrical field stimulation-induced contraction of guinea pig trachea in vitro (IC50 = 0.17 nM). Induces smooth muscle relaxation and bronchodilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide
CAS 136310-93-5
Synonym Ba 679 BR
Menge 50 mg
Ziel Non-selective mAChR Antagonists
Summenformel C19H22BrNO4S2
Formelmasse 472.42
Reinheit >98%