Learn More
Tiotropiumbromid, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tiotropium Bromide |
| CAS | 136310-93-5 |
| Summenformel | C19 H22 N O4 S2 . Br |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonane, 7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonane, 7-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9 CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonane deriv., (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-di-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0 ]nonane bromide, BA 679 BR, Spiriva, Tiotropium bromide, tiopropium |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22 H,9-10H2,1-2H3;1 H/q+1;/p-1/t11-,12-,13+,16-,17+; |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2 C[C@H](C[C@H]1 [C@@H]3 O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 472.416 |
| Formelmasse | 471.017 g/mol |
| Reinheit (%) | min 98% Chemical Purity |