Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 12.5 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 12.5 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.
Marke:  Sampling Systems™ 1030AT-050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00160kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889181
  • 56.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spezifikation
Spitze
38 ml
12,5 mm
Edelstahl (316L)
Pulverprobennahme