Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 32 mm
Artikelnummer. 15186852 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15186852 25 ml 1 Stück
15156852 20 mL 1 Stück
15186862 50 ml 1 Stück
15879201 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15186852 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 1030DT25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 32 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Produkttyp Tipp
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulverprobennahme
Durchmesser (metrisch) 32 mm