Learn More
TIP30 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10251-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886513
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CC3 (HTATIP2) is a member of the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. It is a novel serine/threonine kinase that phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of the largest RNA polymerase II subunit and induces the expression of apoptosis related genes Bad and Siva, as well as metastasis suppressor NM23-H2. It also interacts with an estrogen receptor alpha-interacting coactivator CIA and regulates ERalpha-mediated c-myc transcription.
Spezifikation
Spezifikation
TIP30
Polyclonal
Unconjugated
HTATIP2
CC3, HTATIP2, Oxidoreductase HTATIP2, SDR44U1, TIP30
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10553, 292935, 53415
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BUP3, Q9Z2G9
Htatip2
TIP30 Fusion Protein Ag0353
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat