missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tiropramidhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30450925
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450925 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT446900100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tiropramide Hydrochloride
CAS 53567-47-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C28 H41 N3 O3 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','hydrochloride (1:1), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride (9CI), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride','(±)-, Alfospas, Maiorad, Tiromid, Tiropramide hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C28H41N3O3.ClH/c1-5-18-31(19-6-2)28(33)26(29-27(32)24-12-10-9-11-13-24)22-23-14-16-25(17-15-23)34-21-20-30(7-3)8-4;/h9-17,26H,5-8,18-22H2,1-4H3,(H,29,32);1H
SMILES Cl.CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OCCN(CC)CC)cc1)NC(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name N-[3-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-(dipropylamino)-1-oxopropan-2-yl]benzamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 504.1
Formelmasse 503.2915
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.