Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit
Electrodes and chambers for delicate and/or difficult tissue transfection
Marke: BTX™ 450490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
- Bestehend aus zwei Teilen, Petrischale aus Glas und Elektrodenstab
- Wand und Kammer können separat geliefert werden
Spezifikation
Empfindliche/schwierige Gewebetransfektion | |
Platin | |
Tissue Slices Kammerkit | |
Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit, 7 mm | |
0,1 cm | |
Petrischalen-Platinelektrode | |
7 mm | |
1 Ea. | |
7 mm | |
0.28 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 Generatoren | |
BTX Electroporation | |
0 bis 100 V | |
0.04 in. | |
Flat | |
0.28 in. | |
10 μs bis 100 ms | |
0.28 in. | |
1 mm | |
7 mm | |
Koaxial zu Bananenstecker-Kabel |