Learn More
BTX™ Nur Petrischalen-Platinelektrodenkammer
Elektroden und Kammern für empfindliche und/oder schwierige Gewebetransfektion
Marke: BTX™ 450491
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
Spezifikation
Ex-vivo-Elektroporation | |
BTX Electroporation | |
100 V | |
0.28 in. | |
0.04 in. | |
Nur Elektrodenkammer (negativ) | |
10 μsec. to 100 msec. | |
Banana to Pin Tip |
BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 und Legacy ECM™ 2001 Generatoren | |
Electrode Chamber | |
Petri Dish Platinum Electrode Chamber Only, 7mm, negative | |
7 mm | |
1 mm | |
1 to 99 (depending on voltage) | |
Non-sterile | |
Square Wave |