Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ Nylon-Spritzenfilter
Wählen Sie diese Filter für maximale Zuverlässigkeit oder für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt.
Marke:  Thermo Scientific™ 44513-NN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13456906
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Titan3™ Nylonspritzenfilter mit ihren Membranen und Gehäusen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen sind HPLC-leistungsgetestet und farbcodiert, um die richtige Membran- und Porengröße auszuwählen. Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten. Ein 1 mm Borosilikatglas-Vorfilter ist bei den meisten 30 mm Geräten mit einem Nenndruck von 120 psi vorhanden. Dies ist besonders bei Proben mit hohen Feststoffen von Vorteil, die größere Partikel aufweisen. Ein interner Ring sorgt für eine höhere Festigkeit des Gehäuses und verhindert so Auslaufen und Bersten. Titan3 Spritzenfilter sind in wiederverwendbaren, starren, transparenten und farbcodierten Behältern verpackt.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520.
Grün
Ja
Nylon
Unsteril
<35 μl
Nein
Titan3
Spritzenfilter
17 mm
Transparent, grün
Titan3 Nylon-Spritzenfilter 0,45 µm, 17 mm, 200/Packung
Nylon
0,45 μm
Probenfiltration: allgemeine Verwendung, die meisten HPLC-Proben
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen
115 psi
200 pro Packung
17 mm
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.