Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE (hydrophobe) Spritzenfilter, 2 μm
Diese robusten hydrophoben PTFE-Spritzenvorsatzfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ 42213-PC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- Hervorragendes Leistungsverhalten
- Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
- Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
- Der integrierte 1 mm Borosilikatglas-Vorfilter (30 mm Geräte) sorgt für mehr Sicherheit bei Proben mit hohem Feststoffgehalt.
- Ein Verstärkungsring sorgt für eine größere Festigkeit des Gehäuses und verhindert Auslaufen und Bersten (30 mm Produkte, ausgelegt für einen Nenndruck von bis 120 psi)
- Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
- Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die Farbcodierung vereinfacht die korrekte Wahl von Membran und Porengröße.
- Verpackt in wiederverwendbaren, festen, transparenten, farbcodierten Behältern.
- Spritzenfilter können im Autoklaven bei 125 °C für 15 Minuten sterilisiert werden
- Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als männlicher Luer-Slip-Anschluss in Standardgröße, der die Filtratsammlung vereinfacht.
Spezifikation
Blau | |
2 μm | |
Titan3 | |
17 mm |
PTFE | |
Hydrophob | |
Spritzenfilter |