Learn More
Titan(IV)-fluorid, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 308430100
Weitere Details : CAS : 7783-63-3 Netto-Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Lewis-SäureChemische Identifikatoren
7783-63-3 | |
TiF4 | |
123.89 | |
MFCD00042545 |
Spezifikation
Titanium(IV) fluoride | |
99% | |
TiF4 | |
15, 9635 | |
123.89 | |
99% | |
Weiß |
7783-63-3 | |
TiF4 | |
MFCD00042545 | |
123.89 | |
Pulver und/oder Stückchen | |
Kunststoffflasche | |
10g |