Learn More
Titan(IV)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number p-4408027
68.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13463-67-7
O2Ti
79.87
MFCD00011269 MFCD00210650
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
26042
CHEBI:32234
dioxotitanium
O=[Ti]=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13463-67-7
O2Ti
79.87
MFCD00011269 MFCD00210650
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
26042
CHEBI:32234
dioxotitanium
O=[Ti]=O
Titanium(IV) oxide is used in paints, varnishes, paper, plastics printing inks, sun screen, fibers, rubber, cosmetic products, anti-fogging coatings, foodstuffs, pure titanium, glass, glass ceramics, memristor, electrical ceramics, catalysts, electric conductors and chemical intermediates. It exhibit excellent photocatalytic properties (Honda-Fujishima effect) In addition, titanium dioxide is also used to cleave protein at the site where proline is present.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 2500°C to 3000°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1830°C to 1850°C
Physikalische Form -22 Mesh, Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Insoluble in water,hydrochloric acid,dilute sulfuric acid,and organic solvents.
Formelmasse 79.9
Dichte 4.26