Learn More
Titan(IV)-oxid, ReagentPlus™, Honeywell
Catalog Number p-7071819
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
13463-67-7
O2Ti
79.87
MFCD00011269 MFCD00210650
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Titandioxid, Titan-IV-oxid, Rutil, Brookit, Titanweiß, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
26042
CHEBI:32234
Dioxotitan
O=[Ti]=O
13463-67-7
O2Ti
79.87
MFCD00011269 MFCD00210650
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Titandioxid, Titan-IV-oxid, Rutil, Brookit, Titanweiß, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
26042
CHEBI:32234
Dioxotitan
O=[Ti]=O
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Titan(IV)oxid
Menge 1 kg
Strukturformel TiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 79.87 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Dichte 4.26 g/ml bei 25 °C