Learn More
Titanstab, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335868
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
250 Zentimeter
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11335868 50 cm 50 Zentimeter
11325868 10 cm 10 Zentimeter
11345868 250 cm 250 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010394.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 5.7 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver Gray rod
Dichte 4.506g/cm3
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Form Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser