Learn More
Titan-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Menge | 1 Ea. |
CAS | 7440-32-6 |
Geruch | Odorless |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Ti |
MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |