missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titanstandard, 1000 mg/l in H2O / 0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™

Catalog Number p-5533098
Click to view available options
Menge:
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5

Beinhaltet

NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ti1000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Chemischer Name oder Material Titanium Standard
CAS Min. % 0.1, 20.0, 79.9
CAS Max. % 0.1, 20.0, 79.9
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O/tr 2.4%F-     1000μg/mL    PLTI9-2Y, -2T, -2X
40% HCl    1000μg/mL    PLTI5-2X
40% HCl    10,000μg/mL    PLTI5-3X
H2O/tr 2.4%F-    10,000μg/mL    PLTI9-3Y, -3X
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Lösungsmittel oder Matrix H2O/0.24 F
Menge 125 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'