Learn More
SI Analytics™ TITRATION SOFTWARE TITRISOFT 3,0 .
SI Analytics™ TitriSoft3.3 ist eine Titrations-Software für eine Vielzahl von TitroLine™ Geräten.
Marke:  SI Analytics™ 285220717
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 15156052
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit TitroLine™ 7000, TitroLine™ 7500 KF, TitroLine™ 7500 KF trace, TitroLine™ 7750/7800 und TitroLine™ Alpha Plus
Spezifikation
Spezifikation
Titrations-Software
Titroline 7000, Titroline 7500 KF/7500 KF Trace, Titroline 7750 und Titroline Alpha Plus