Learn More
Tizanidin-Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17780679 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17780679 5 g 5 Gramm
17790679 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17780679 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 470000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tizanidin-Hydrochlorid
CAS 64461-82-1
Synonym 5-Chlor-4-[(4,5-dihydro-1 H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazol-Hydrochlorid
Menge 5 g
Löslichkeit Lösliche wässrige Lösung
Schmelzpunkt 280 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C9 H8 Cl N5 S . H Cl
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis gelb bis hellbraun
Reinheit ≥ 97,5 %