Learn More
Thermo Scientific™ TLE Serie Ultratiefkühlgeräte
Die neuen Thermo Scientific™ TLE Ultratiefkühlgeräte bestechen durch eine vereinfachte Anwenderoberfläche mit kapazitivem Touchscreen und erweiterte Sicherheitsfunktionen.
Spezifikation
| Typ | Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte |
|---|---|
| Temperaturbereich | −50 °C bis −86 °C |
| Ausführung der Tür | 1 Outer, 4 Inner |
| No. of Doors | 5 |
| Isolierung | Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform) |
Beschreibung
Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TLE-Serie umfassen vier Standgeräte zur Maximierung der Lagerkapazität von 30,000 bis zu 60,000 2 ml-Röhrchen. Zu den neuen Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören natürliche Kühlmittel und wassergetriebener Schaum, die mit vielen Nachhaltigkeitsstandards konform sind.
Leistung- Sparen Sie bis zu 25 % bei Energieverbrauch und Wärmeabgabe gegenüber herkömmlichen Gefrierschränken mit Kältemittel1
- Erfüllt die Validierungsprotokolle bei -70 und -80 °C mit starken Peakschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
- Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
- Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
- Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
Anwenderfreundlich
- Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
- Alle Modelle verfügen über vier Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
- Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
- Neu gestaltete, kapazitive Touchscreen-Anwenderoberfläche mit einfacher Bedienung: Setup-Assistent, Ereignisprotokoll, Temperatur-Mapping und Daten-Downloads über eine eingebaute USB-Schnittstelle
- Das integrierte Temperatur- und Ereignisarchiv ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Informationen des Gefrierschrankes. Exportieren Sie einen sicheren USB-Bericht und ersparen Sie sich den Einsatz eines Datenschreibers.
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich des vollständigen Angebots an Thermo Scientific™ Gestellen für Boxen und Mikrotiterplatten, Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen wie Alarmeinstellungen, vorhängeschlosstauglichen Türen und optionalem Zugriff per Berechtigungskarte
Nachhaltigkeit
- Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
Fußnoten:
- Interne Daten beim Vergleich des Modells 600 mit 11.2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit 14.9 kWh/Tag. Daten liegen vor.
- Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von +/-10 °C.
Spezifikation
| Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte | |
| 1 Outer, 4 Inner | |
| Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform) | |
| 3 | |
| Touchscreen-LCD | |
| Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns. | |
| 37.6 Zoll | |
| 95.5 cm | |
| 78 Zoll | |
| 198.1 cm | |
| Alarm, Recorder | |
| Smart Vue-kompatibel |
| −50 °C bis −86 °C | |
| 5 | |
| Stainless Steel | |
| Upright | |
| Thermo Scientific | |
| Manuell | |
| 28.3 Zoll | |
| 71.9 cm | |
| 51.2 Zoll | |
| 130.1 cm | |
| Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Netzwerke: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) | |
| R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe) |