missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TLR7 Monoclonal specifically detects TLR7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Whole-Mount, CyTOF-ready, Knockdown Validated.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Gensymbole | TLR7 |
| Reinigungsverfahren | Protein G purified |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Form | Purified |
| Isotype | IgG1 κ |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?