Learn More
TMEM179 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24799-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883295
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TMEM179
Polyclonal
Unconjugated
TMEM179
C14orf90, TMEM179, TMEM179A, transmembrane protein 179, Transmembrane protein 179A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
104885, 388021
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6ZVK1, Q8BHH9
TMEM179
TMEM179 Fusion Protein Ag20502
20 μL
Primary
Human, Mouse