missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM38A Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18486173 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18486173 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18486173 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176247AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM38A Polyclonal antibody specifically detects TMEM38A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TMEM38A
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias transmembrane protein 38ATRIC-AMGC3169, TRICA, trimeric intracellular cation channel type A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human TMEM38A. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TMEM38A. Amino Acid Squence: KEELSEGSRKKKAKKAD
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79041
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.