Beschreibung
TMEM9 Polyclonal antibody specifically detects TMEM9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TMEM9 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | Dermal papilla-derived protein 4, DERP4, TMEM9A, transmembrane protein 9 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | transmembrane protein 9. (Uniprot# Q9P0T7) |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |