missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMN 355, Tocris Bioscience™

Cyclophilin A inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 415210

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414254

  • 145.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent cyclophilin A inhibitor (IC50 = 1.52 nM). Approximately 27 times more potent than cyclosporin A (Cat. No. 1101).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1186372-20-2
380.803
2-chloro-n-9h-fluoren-9-ylamino carbonyl-6-fluorobenzamide, 1-2-chloro-6-fluorobenzoyl-3-9h-fluoren-9-yl-urea
2-chloro-N-(9H-fluoren-9-ylcarbamoyl)-6-fluorobenzamide
C21H14ClFN2O2
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
44249042
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)NC(=O)NC(=O)C4=C(C=CC=C4Cl)F

Spezifikation

TMN 355
1186372-20-2
2-chloro-n-9h-fluoren-9-ylamino carbonyl-6-fluorobenzamide, 1-2-chloro-6-fluorobenzoyl-3-9h-fluoren-9-yl-urea
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)NC(=O)NC(=O)C4=C(C=CC=C4Cl)F
380.803
380.8
10mg
C21H14ClFN2O2
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-(9H-fluoren-9-ylcarbamoyl)-6-fluorobenzamide
44249042
>98%
Videos