Learn More
TMOD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10145-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886333
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TMOD1 gene encodes a member of the tropomodulin family. The encoded protein is an actin-capping protein that regulates tropomyosin by binding to its N-terminus, inhibiting depolymerization and elongation of the pointed end of actin filaments and thereby influencing the structure of the erythrocyte membrane skeleton. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
TMOD1
Polyclonal
Unconjugated
TMOD1
D9S57E, E Tmod, Erythrocyte tropomodulin, ETMOD, TMOD, TMOD1, tropomodulin 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21916, 25566, 7111
-20°C
Liquid
Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P28289, P49813, P70567
Tmod1
TMOD1 Fusion Protein Ag0192
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse