Learn More
TMOD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TMOD1 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886333
|
Proteintech
10145-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876333
|
Proteintech
10145-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TMOD1 gene encodes a member of the tropomodulin family. The encoded protein is an actin-capping protein that regulates tropomyosin by binding to its N-terminus, inhibiting depolymerization and elongation of the pointed end of actin filaments and thereby influencing the structure of the erythrocyte membrane skeleton. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Spezifikation
TMOD1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P28289, P49813, P70567 | |
21916, 25566, 7111 | |
TMOD1 Fusion Protein Ag0192 | |
Primary | |
-20°C | |
TMOD1 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
D9S57E, E Tmod, Erythrocyte tropomodulin, ETMOD, TMOD, TMOD1, tropomodulin 1 | |
Tmod1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |