Learn More
TMPRSS5 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24616-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883105
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the serine protease family. Serine proteases are known to be involved in many physiological and pathological processes.
Spezifikation
Spezifikation
TMPRSS5
Polyclonal
Unconjugated
TMPRSS5
SPINESIN, TMPRSS5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
266681, 80975
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H3S3
TMPRSS5
TMPRSS5 Fusion Protein Ag18493
20 μL
Primary
Rat, Human