Learn More
TMPRSS5 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TMPRSS5 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883105
|
Proteintech
24616-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873105
|
Proteintech
24616-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the serine protease family. Serine proteases are known to be involved in many physiological and pathological processes.Spezifikation
TMPRSS5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human | |
Q9H3S3 | |
266681, 80975 | |
TMPRSS5 Fusion Protein Ag18493 | |
Primary | |
-20°C | |
TMPRSS5 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SPINESIN, TMPRSS5 | |
TMPRSS5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |