missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMPRSS9 Antibody (1042526) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30639566 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30639566 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30639566 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB56881I

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TMPRSS9 Monoclonal antibody specifically detects TMPRSS9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TMPRSS9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1042526
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, Polyserase 1, polyserase-1, Polyserase-I, Polyserine Protease 1, Transmembrane Protease Serine 9, Transmembrane Protease, Serine 9, Transmembrane Serine Protease 9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human TMPRSS9, Glu190-Gln490, Accession # Q7Z410
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 360200
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.