missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (D2E7 (Adalimumab)), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18210183 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18210183 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18210183 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP262567AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNF-alpha
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon D2E7 (Adalimumab)
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Wirtsspezies Human
Immunogen This antibody was generated by affinity maturation from the 2SD4 scFv, which in turn was selected on human TNF alpha by guided phage-display technology, using the murine anti-hTNF alpha antibody Mab32 as a template (c.f. also US Patent 6090382).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Asthma, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7124
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.