Learn More
Thermo Scientific™ TNF alpha ELISA Kit, Schwein
Artikelnummer. 15348204
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15348204 Je 1 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15348204 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EP2TNFA2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TNF alpha ELISA Kit, Schwein
Assay TNFa- (Schwein-Tumor-Nekrose-Faktor Alpha)-Konzentrationen in Schweinserum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand mit unserem Thermo Scientific Schwein-TNF-alpha ELISA-Kit.
Merkmale des Schwein-TNF-alpha ELISA-Kits:
  • Ziel: Natürlicher und rekombinanter Schwein-TNFα (Schwein-Tumor-Nekrosefaktor alpha)
  • Format: Kolorimetrischer ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtigen 96 Well-Streifenplatten
  • Messung: Absorbierung bei 450 nm, keine Absorbierung bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 31.3 bis 2000 pg/ml
  • Empfindlichkeit: < 5 pg/ml
  • Genauigkeit: Abhängig von Probentyp und Gehalt (siehe Anleitung)
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 4 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktivität mit Human-IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12p70, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, Eotaxin, GCSF, GMCSF, GROα, GROβ, IFNγ, IFNα, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, MIP-1α, MIP-1β, TGFβ, TNFβ oder RANTES; Maus-TNFα Ratten-TNFα Rind-TNFα. Dieser ELISA-Test verwendet Antikörper, die gegen humanes TNFα gestellt werden. Dieser ELISA-Test reagiert mit Schwein- und Human-TNFα bei 100 %.
    Dieses vom Schwein stammenden TNF Alpha ELISA-Kit verwenden vorab getiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern, um eine empfindliche und genaue Messung des Tumornekrosefaktors Alpha (TNF-alpha, TNFα) in Proben 50 von bis 100 μl pro Well zu erreichen. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die Komplettpakete enthalten vorbeschichtete 96 Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Assay-Bereich 31.3 bis 2000 pg/ml
    Assay-Empfindlichkeit: <5 pg/ml
    Beschreibung TNF Alpha ELISA Kit, 192 Assays, 3.1 bis 2000 pg/ml Testbereich, 4 h. Testzeit, <0.5 pg/ml-Empfindlichkeit, Zellkulturüberstände, Plasma, Serumprobe, Schweine-/Schweinespezies, kolorimetrische Nachweismethode, TNFα-Gen, für Protein-Assays und -Analysen
    Nachweisbare Analyten TNF-a (TNF)
    Assay 192
    Nachweisverfahren Kolorimetrisch
    Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
    Produkttyp TNF alpha ELISA-Kit
    Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
    Probentyp Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Serum
    Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, Il-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, Il-11, IL-12p70, IL-12p40, IL-13, IL-15, Il-16, IL-17, IL-18, Eotaxin, GCSF, GMCSF, GROα, Groβ, IFNγ, IFNα, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, MIP-1α, MI
    Substrattyp TMB
    Ausreichend für 192 Assays
    Zielspezies Schwein, Swine
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinassays und -analyse
    Inkubationszeit 4 h
    Kitinhalt Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung
    Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
    Präzision Je nach Probentyp und -niveau
    Menge Je 1
    Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
    Forschungsgebiet Immunologie
    Probenvolumen 50 μl
    Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
    Ziel Natürliches und rekombinantes Schweine-TNFα±
    Prüfzeit 4 h
    Gesamte Assay-Zeit 4 h