Learn More
Abnova™ TNFSF5IP1 Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH13356
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 56984
Molekulargewicht 54.78
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16152393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056984-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16162393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056984-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH13356
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
54.78
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMG2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56984
TNFSF5IP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MFVPCGESAPDLAGFTLLMPAVSVGNVGQLAMDLIISTLNMSKIGYFYTDCLVPMVGNNPYATTEGNSTELSINAEVYSLPSRKLVALQLRSIFIKYKSKPFCEKLLSWVKSSGCARVIVLSSSHSYQRNDLQLRSTPFRYLLTPSMQKSVQNKIKSLNWEEMEKSRCIPEIDDSEFCIRIPGGGITKTLYDESCSKEIQMAVLLKFVSEGDNIPDALGLVEYLNEWLQILKPLSDDPTVSASRWKIPSSWRLLFGSGLPPALF
CLAST3/HCCA3/HsT1707/MDS003/MGC15092/PAC2/TNFSF5IP1
PSMG2