Learn More
TNFSF5IP1 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00056984-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162393
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH13356
Solution
56984
TNFSF5IP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMG2
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
54.78
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MFVPCGESAPDLAGFTLLMPAVSVGNVGQLAMDLIISTLNMSKIGYFYTDCLVPMVGNNPYATTEGNSTELSINAEVYSLPSRKLVALQLRSIFIKYKSKPFCEKLLSWVKSSGCARVIVLSSSHSYQRNDLQLRSTPFRYLLTPSMQKSVQNKIKSLNWEEMEKSRCIPEIDDSEFCIRIPGGGITKTLYDESCSKEIQMAVLLKFVSEGDNIPDALGLVEYLNEWLQILKPLSDDPTVSASRWKIPSSWRLLFGSGLPPALF
CLAST3/HCCA3/HsT1707/MDS003/MGC15092/PAC2/TNFSF5IP1
PSMG2