Learn More
Invitrogen™ TNK2 (ACK) Recomibinant Human Protein
TNK2 (ACK) (activated Cdc42-associated kinase) is a non-receptor tyrosine kinase that signals downstream of Cdc42.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005772.3 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Molekulargewicht | 69.3kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498683
|
Invitrogen™
PR8863A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15428763
|
Invitrogen™
PV4808 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TNK2 is known to be involved in tumorigenesis and metastasis, particularly in prostate cancer.
Spezifikation
NP_005772.3 | |
69.3kDa | |
RUO - research use only | |
TNK2 (ACK) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
ACK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |