missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocopherole (technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30452910
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452910 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT73050050G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tocopherols
CAS 1406-66-2
Summenformel C29 H50 O2
Menge 50 g
Synonym AT 160, Controx VP, Copherol F 1300, Covi-Ox T 50, Decanox MTS 50, Dry E-Mix 20, E-Mix 35L, ’ E-Oil 800, E-Oil Super 60, Fortium MTD 10, Golden Tocopherol 70, Irganox E 217DF, Riken Dry E-Mix SP-T, Riken E Oil Super 80G, Riken E-Emulsion, Tocoblend L 50IP, Tocomix L 70, Tocopherol 80, Tocovet E 1000, Tokomikkusu 500
InChI-Formel InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21?,22?,29-/m0/s1
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC[C@@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-Name (2S)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 430.706
Formelmasse 430.381
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.