Learn More
Toladryl, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toladryl |
| CAS | 19804-27-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C18 H23 N O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Ethanamine','N,N-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]-, Ethylamine','N,N-dimethyl-2-[(p-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]- (7CI,8CI), N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine, 4-Methyldiphenhydramine, N,N-Dimethyl-N-[2-(p-methyl-α-phenylbenzyloxy)ethyl]amine, Toladryl, p-Methylbenzhydryl 2-dimethylaminoethyl ether, p-Methyldiphenhydramine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H23NO/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.38 |
| Mehr anzeigen |