missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolperison-d10-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30451040
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451040 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30451040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53547710MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tolperisone-d10','Hydrochloride
CAS 1185160-65-9
Summenformel C16 2H10 H13 N O . Cl H
Menge 10 mg
Synonym 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuteriopiperidin-1-yl)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride, Tolperisone-d10 hydrochloride, Tolperisone D10 hydrochloride (piperazinyl D10)
InChI-Formel InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H/i3D2,4D2,5D2,10D2,11D2;
SMILES Cl.[2H]C1([2H])N(CC(C)C(=O)c2ccc(C)cc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuteriopiperidin-1-yl)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 291.88
Formelmasse 291.2174
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.