Learn More
Toltrazuril-d3, TRC
Artikelnummer. 30451258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451258 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30451258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5358521MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toltrazuril D3 (N-methyl D3)
CAS 1353867-75-0
Summenformel C18 2H3 H11 F3 N3 O4 S
Menge 1 mg
Synonym 1-[3-Methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfanyl)phenoxy]phenyl]-3-(trideuteriomethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
InChI-Formel InChI=1S/C18H14F3N3O4S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)28-12-4-6-13(7-5-12)29-18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(SC(F)(F)F)cc3)c(C)c2
IUPAC-Name 1-[3-Methyl-4-[4-(Trifluormethylsulfanyl)phenoxy]phenyl]-3-(trideuteriomethyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Molekulargewicht (g/mol) 428.4
Formelmasse 428.085