Learn More
Toluol-2,4-Diisocyanat, Tech. 80 %, Rest-2,6-Diisocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050406
30.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
584-84-9
C9H6N2O2
174.159
MFCD00002011
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
11443
CHEBI:53556
2,4-Diisocyanat-1-Methylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
584-84-9
C9H6N2O2
174.159
MFCD00002011
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
11443
CHEBI:53556
2,4-Diisocyanat-1-Methylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Toluene diisocyanate is utilized in polyurethane foams and tank trucks. It is also used in concrete sealers for aircraft, sealers and coatings in floor. It is employed as a crosslinking agent for nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Toluene-2,4-diisocyanate
Schmelzpunkt 19.5°C to 21.5°C
Farbe Farblos
Dichte 1.225 g/mL
Siedepunkt 251°C
Flammpunkt 132° (270°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Remainder 2,6-diisocyanat
Brechungsindex 1.567
Menge 250 g
UN-Nummer UN2078
Beilstein 744602
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9530
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone,benzene,carbontetrachloride and chlorobenzene.
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 80%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig