Learn More
Toluol, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10581804
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Glass Bottle
Metallfass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Toluene
Schmelzpunkt -95.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel C6H5CH3
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS Reagenz
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 111.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 4°C
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4968
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.866
Dampfdruck Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Wasser 0.03% max. (Coulometric)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.