Learn More
Toluol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045502
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
Toluol
CC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
Toluol
CC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Toluol wird als Lösungsmittel für Farben, Farbverdünner, Silikondichtmittel, viele chemische Reaktionsprodukte, Gummi, Druckfarbe, Klebstoffe (Leime), Lacke, Ledergerb- und Desinfektionsmittel verwendet. Wichtiger Rohstoff für die Synthese von Pharmazeutika, Farben, Harzen, Farbstoffen, Toluol-Diisocyanat und Sprengstoffen wie Trinitrotoluol. Kommt als Standardsubstanz für die Chromatographie und als analytisches Reagenz zum Einsatz. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Benzol, Xylol, Phenol, Polyurethan-Polymeren, Kosmetika und Kraftstoffgemischen. Findet Anwendung als Kraftstoffzusatz zur Erhöhung der Oktanzahl und wegen seiner guten Wärmeübertragungsfähigkeit als Kühlmittel in Natriumkaltfallen, die in Kernreaktor-Systemkreisläufen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Mit Ethanol, Benzol, Diethylether, Aceton, Chloroform, Eisessigsäure und Kohlenstoffdisulfid mischbar. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Toluene
Schmelzpunkt ∼-93°C
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Merck Index 14,9529
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) 99%
Dichte 0.867
Siedepunkt 111°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt 4°C (40°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.4967
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Toluene