missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluol, ACS-Reagenz, ≥99.5 % Honeywell Riedel-de Hëan™

Catalog Number p-7120881
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
4 x 4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
Toluol
CC1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
Toluol
CC1=CC=CC=C1

ACS-Reagenz, ≥99.5 %

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Toluol
Schmelzpunkt -93 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, ≥99.5 %
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel C6H5CH3
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 0.865 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 110.6 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 4 °C
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'