Learn More
Toluol, ACS-Reagenz, ≥99.5 % Honeywell Riedel-de Hëan™
Catalog Number 15613670
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Toluol
Schmelzpunkt -93 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, ≥99.5 %
CAS 108-88-3
CAS Max. % 100.0000%
Summenformel C7H8
Strukturformel C6H5CH3
MDL-Nummer MFCD00008512
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Synonym Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 0.865 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 110.6 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 4 °C