Learn More
Toluol-d6-2,4-Diisocyanat, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate |
| CAS | 1398066-04-0 |
| Summenformel | C9 D6 N2 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate, 2,4-Diisocyanatotoluene-d6, 2,4-Diisocyanato-1-(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3, 2,4-Toluenediisocyanate-D6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c(N=C=O)c([2 H])c1N=C=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,4-Trideuterio-3,5-diisocyanato-6-(trideuteriomethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.1931 |
| Formelmasse | 180.0806 g/mol |
| Mehr anzeigen |