Learn More
Toluol, Gelpermeationschromatographie (GPC), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10346440 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10346440 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10346440 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/2310/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Schmelzpunkt -95°C
CAS 108-88-3
Farbe Farblos
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C7H8
Dampfdruck 29mbar at 20°C
MDL-Nummer MFCD00008512
Viskosität 0.6 mPaS at 20°C
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Siedepunkt 111°C
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formelmasse 92.14g/mol